Learn More
Novus Biologicals™ Human IFN-alpha C/IFN-alpha 10 ELISA Kit (Colorimetric)
Colorimetric ELISA Kit
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-39578
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
15.625 - 1000 pg/mL (example only; lot dependent) | |
Colorimetric | |
ELISA Kit (Colorimetric) | |
Human | |
3446 | |
1 kit | |
Storage of components varies. See protocol for specific instructions. | |
Human |
6.1 pg/mL (example only; lot dependent) | |
Pre-coated 96T Strip Plate | |
Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernatant, Other Biological Fluids | |
ELISA | |
IFNA10 | |
Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
IFN-alpha-10, IFN-alphaC, interferon alpha-10, Interferon alpha-6L, Interferon alpha-C, interferon, alpha 10, LeIF C, MGC119878, MGC119879 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Human IFN-alpha C/IFN-alpha 10 ELISA Kit (Colorimetric) > 1 kit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu