missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IFN-beta Antibody, R&D Systems™

Code produit 18158800
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
25 μg
500 ug
Conditionnement:
100µg
1mg
25µg
500µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18158800 500 ug 500µg
18738878 25 μg 25µg
18712549 100 μg 100µg
18121331 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18158800 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB814R500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-beta Monoclonal specifically detects IFN-beta in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IFN-beta
Classification Monoclonal
Clone 76703R
Conjugué Unconjugated
Dilution Neutralization 7-21 ug/mL
Formule Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 um filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène P01574
Alias de gène Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Symboles de gène(s) IFNB1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human IFN-beta Met22-Asn187 Accession No. P01574
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 500 ug
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3456
Spécificité du test Detects human IFN-beta in direct ELISAs.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.