missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IFN-lambda 4 Antibody, R&D Systems™

Code produit 18008551
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18008551 25 μg 25µg
18020562 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18008551 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB9165SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-lambda 4 Monoclonal specifically detects IFN-lambda 4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IFN-lambda4
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 991620
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 5-25μg/mL
Formule Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
Numéro d’ordre du gène K9M1U5
Alias de gène IFNAN, IFNL4, IFNlambda 4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human IFN-lambda 4 Ala23-Leu179 Accession # K9M1U5
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 μg
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 101180976
Spécificité du test Detects human IFN-lambda 4 in direct ELISAs.
Reconstitution Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Supernatant
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.