Learn More
Novus Biologicals™ Human IgG ELISA Kit (Chemiluminescence)
Code produit. 18075474 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 18075474
Marque: Novus Biologicals™ NBP300400
Human IgG ELISA Kit (Chemiluminescence) measures IgG in Serum, plasma, cell supernatant, and other biological fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 31.25 to 2000 pg/mL
Sensibilité du dosage 18.75 pg/mL
Type de produit ELISA Kit (Chemiluminescence)
Type d’échantillon Cell Culture Supernatant, Other Biological Fluids, Plasma, Serum
Spécificité This kit recognizes Human IgG in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human IgG and analogues was observed.
Espèces cibles Human
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 3500
Symbole de gène(s) IGHG1
Quantité 1 kit
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Conditions de stockage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonyme Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Cible IgG