Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ total IgG pour humain eBioscience™ Kit
Pour la détection quantitative des IgG totales humaines.
263.00€ - 1290.00€
Spécification
Plage de dosage | 1,6-100 ng/ml |
---|---|
Sensibilité du dosage | 1,6 ng |
Conjugué | HRP |
Type de produit | Kit ELISA |
Type d’échantillon | Sérum, Serum |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15580937
|
Invitrogen™
88-50550-76 |
20 x 96 tests |
1290.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15500947
|
Invitrogen™
88-50550-86 |
10 x 96 tests |
638.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15570937
|
Invitrogen™
88-50550-22 |
2 x 96 tests |
263.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu d’immunoglobuline G totale humaine (IgG) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs pré-appariés pour la réalisation d’essais d’immuno-absorption (ELISA) enzymatiques quantitatifs permettant de détecter et de quantifier les niveaux de protéines d’IgG humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Ready-SET-Go! IgG totale humain Le kit ELISA contient les réactifs, étalons, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des dosages immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA).Spécification
1,6-100 ng/ml | |
HRP | |
Sérum, Serum | |
ELISA | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Avec pré-titration ; anticorps conjugué avec HRP, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
24 h 30 min |
1,6 ng | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HRP | |
Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl | |
Immunoglobuline G | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche