Learn More
Gibco™ Human IL-15 Recombinant Protein
Recombinant Human Interleukin 15 (IL15) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
654.00€ - 5850.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Cell Culture |
---|---|
Alias de gène | IL-15 |
Espèces | Human |
Contenu et stockage | Store in freezer (-5 to -30°C). |
Classification | Carrier-Free |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10303723
|
Gibco™
PHC9154 |
10μg |
654.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10013534
|
Gibco™
PHC9151 |
100μg |
2930.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11632069
|
Gibco™
PHC9153 |
1000μg |
5850.00€
1mg |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Human IL-15 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL15 activity resembles some biological activities attributed to IL-2. IL15 induces proliferation of PMA activated peripheral blood mononuclear cells. IL15 also functions as a maturation factor for NK cells.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High purity recombinant bioactive protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High biological activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by measuring the dose-dependent proliferation of mouse CTLL-2 cells
- Proven compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Spécification
Cell Culture | |
Human | |
Carrier-Free | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
Gibco™ |
IL-15 | |
Store in freezer (-5 to -30°C). | |
< 1 EU/ml | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Cell Cycle & Proliferation, Oncology, Immunology, Signal Transduction |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.