missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-29/IFN-lambda 1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18723187
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18723187 25 μg 25µg
18757198 100 μg 100µg
18763857 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18723187 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB15981SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 9 publications

IL-29/IFN-lambda 1 Monoclonal specifically detects IL-29/IFN-lambda 1 in Human samples. It is validated for Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IL-29/IFN-lambda 1
Applications Neutralization, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 247801
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Neutralization 1-4 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q8IU54
Alias de gène cytokine Zcyto21, IFNL1, IFNl3, IFNlambda 1, IFN-lambda 1, IFNlambda 3, IFN-lambda 3, IFN-lambda-1, IL29, IL-29, interferon lambda-1, interferon, lambda 1, interleukin 29 (interferon, lambda 1), interleukin-29, ZCYTO21
Symboles de gène(s) IFNL1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-29/IFN-lambda 1 Gly20-Thr200 Accession # Q8IU54
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 282618
Spécificité du test Detects human IL-29/IFN-lambda 1 in ELISAs. In sandwich immunoassays, 100% cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-28B/IFN-lambda 3 and 20% with rhIL-28A is observed. No cross-reactivity or interference was observed with rhIFN-alpha A, rhIFN-alpha B2, rhIFN-alpha G, rhIFN-alpha I, or rhIFN-beta 1A.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.