Learn More
Abnova™ Human IL13 Partial ORF (NP_002179, 35 a.a. - 146 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002179 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 3596 |
Poids moléculaire | 38.06kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16126841
|
Abnova™
H00003596-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16136841
|
Abnova™
H00003596-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes an immunoregulatory cytokine produced primarily by activated Th2 cells. This cytokine is involved in several stages of B-cell maturation and differentiation. It up-regulates CD23 and MHC class II expression, and promotes IgE isotype switching of B cells. This cytokine down-regulates macrophage activity, thereby inhibits the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines. This cytokine is found to be critical to the pathogenesis of allergen-induced asthma but operates through mechanisms independent of IgE and eosinophils. This gene, IL3, IL5, IL4, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q, with this gene particularly close to IL4. [provided by RefSeq]
Sequence: GPVPPSTALRELIEELVNITQNQKAPLCNGSMVWSINLTAGMYCAALESLINVSGCSAIEKTQRMLSGFCPHKVSAGQFSSLHVRDTKIEVAQFVKDLLLHLKKLFREGQFNSpécification
NP_002179 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.06kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ALRH/BHR1/IL-13/MGC116786/MGC116788/MGC116789/P600 | |
IL13 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3596 | |
IL13 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GPVPPSTALRELIEELVNITQNQKAPLCNGSMVWSINLTAGMYCAALESLINVSGCSAIEKTQRMLSGFCPHKVSAGQFSSLHVRDTKIEVAQFVKDLLLHLKKLFREGQFN | |
RUO | |
IL13 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |