Learn More
Abnova™ Human KCNE2 Partial ORF (NP_751951, 73 a.a. - 123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Code produit.: 16181586
Abnova™ Human KCNE2 Partial ORF (NP_751951, 73 a.a. - 123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit. p-7098370
10 μg, 10µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16181586
Marque: Abnova™ H00009992Q01.10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Voltage-gated potassium (Kv) channels represent the most complex class of voltage-gated ion channels from both functional and structural standpoints. Their diverse functions include regulating neurotransmitter release, heart rate, insulin secretion, neuronal excitability, epithelial electrolyte transport, smooth muscle contraction, and cell volume. This gene encodes a member of the potassium channel, voltage-gated, isk-related subfamily. This member is a small integral membrane subunit that assembles with the KCNH2 gene product, a pore-forming protein, to alter its function. This gene is expressed in heart and muscle and the gene mutations are associated with cardiac arrhythmia. [provided by RefSeq]
Sequence: KSKRREHSNDPYHQYIVEDWQEKYKSQILNLEESKATIHENIGAAGFKMSP
Spécification
Numéro d’adhésion NP_751951
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 9992
Poids moléculaire 31.35kDa
Nom KCNE2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Immunogène KSKRREHSNDPYHQYIVEDWQEKYKSQILNLEESKATIHENIGAAGFKMSP
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène LQT5/LQT6/MGC138292/MIRP1
Nom usuel KCNE2
Symbole de gène(s) KCNE2
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid
Nom du produit
Abnova™ Human KCNE2 Partial ORF (NP_751951, 73 a.a. - 123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >