missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human KIR3DL3/CD158z Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Code produit 18797239
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18797239 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18797239 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur FAB8919N100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

KIR3DL3/CD158z Monoclonal specifically detects KIR3DL3/CD158z in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KIR3DL3/CD158z
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 1136B
Conjugué Alexa Fluor 700
Dilution Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formule Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Numéro d’ordre du gène Q8N743
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human KIR3DL3/CD158z Met1-Leu322 Accession # Q8N743
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 115653
Spécificité du test Detects human KIR3DL3/CD158z in direct ELISAs.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only (RUO)

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.