missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LILRA1/CD85i/LIR-6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18730277
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18730277 25 μg 25µg
18794487 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18730277 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB30852SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

LIR-6/LILRA1 Monoclonal specifically detects LIR-6/LILRA1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LIR-6/LILRA1
Applications Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 586439
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry 8-25 μ/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Numéro d’ordre du gène O75019
Alias de gène CD85 antigen-like family member I, CD85i, CD85i antigen, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 1, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 1 soluble isoform, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 1, LIR6, LIR-6, LIR-6Leukocyte immunoglobulin-like receptor 6, LIR6MGC126563
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line, NS0-derived human LILRA1/CD85i/LIR-6, Pro17-Asn461, Accession No. O75019
Quantité 25 μg
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11024
Spécificité du test Detects human LILRA1/CD85i/LIR-6 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with human LILRA2, LILRA3, LILRA4, LILRA5, LILRA6, LILRB2 and LILRB3 was observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.