Learn More
Abnova™ Human LINS1 Full-length ORF (AAH10363.1, 1 a.a. - 436 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH10363.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 55180
Poids moléculaire 75.7kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16141243
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00055180-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
16151243
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00055180-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
The Drosophila segment polarity gene lin encodes a protein, lines, which plays important roles in development of the epidermis and hindgut. This gene encodes a protein containing a lines-like domain. This gene is located on chromosome 15 and clustered with the gene encoding ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 7. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MKVFCEVLEELYKKVLLGATLENDSHDYVFYLNPAVSDQDCSTATSLEWANTCGIQGRHQPISVGVAPIAVAPVCLKTNSQMSGSREVMLLQLTVIKVMTTRILSVKTEFHAKEQYRDVIKILLESAKVDSKLICMFQNSDKLLSHMAAQCLALLLYFQLREKITLSNSWIAFCQKNLSEYSESNKAIYCLWTLTAIIKEIFKDSCSQKTEILKQFLTHFDTIFEVFYNSLFSQHFENCRDTSKIVNILMCFLDLLELLIASRIHLKLHFTCQRILFLKPSCMLEVITWPIQAFVKRKVIIFLKKCLLCKVGEDLCRGSVPALMPPDHHVAVDMLALANAVLQAVNSGLLKTLSVYEKHSFFGGDEVQPECELITSPDHVILRAASLVIMKSLEIKFQNYSSASEMKGNSPNSFCMQCVIIYLSTVIHNYQISGLV
Spécification
Spécification
AAH10363.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
75.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MKVFCEVLEELYKKVLLGATLENDSHDYVFYLNPAVSDQDCSTATSLEWANTCGIQGRHQPISVGVAPIAVAPVCLKTNSQMSGSREVMLLQLTVIKVMTTRILSVKTEFHAKEQYRDVIKILLESAKVDSKLICMFQNSDKLLSHMAAQCLALLLYFQLREKITLSNSWIAFCQKNLSEYSESNKAIYCLWTLTAIIKEIFKDSCSQKTEILKQFLTHFDTIFEVFYNSLFSQHFENCRDTSKIVNILMCFLDLLELLIASRIHLKLHFTCQRILFLKPSCMLEVITWPIQAFVKRKVIIFLKKCLLCKVGEDLCRGSVPALMPPDHHVAVDMLALANAVLQAVNSGLLKTLSVYEKHSFFGGDEVQPECELITSPDHVILRAASLVIMKSLEIKFQNYSSASEMKGNSPNSFCMQCVIIYLSTVIHNYQISGLV
RUO
LINS1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55180
LINS1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10583/WINS1
LINS1
Recombinant
wheat germ expression system