Learn More
Abnova™ Human LNX2 Partial ORF (NP_699202, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_699202 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 222484 |
Poids moléculaire | 36.74kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16152507
|
Abnova™
H00222484-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16162507
|
Abnova™
H00222484-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sequence: MGTTSDEMVSVEQTSSSSLNPLCFECGQQHWTRENHLYNYQNEVDDDLVCHICLQPLLQPLDTPCGHTFCYKCLRNFLQEKDFCPLDRKRLHFKLCKKSSSpécification
NP_699202 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ12933/FLJ23932/FLJ38000/MGC46315/PDZRN1 | |
LNX2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
222484 | |
LNX2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MGTTSDEMVSVEQTSSSSLNPLCFECGQQHWTRENHLYNYQNEVDDDLVCHICLQPLLQPLDTPCGHTFCYKCLRNFLQEKDFCPLDRKRLHFKLCKKSS | |
RUO | |
LNX2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |