Learn More
Abnova™ Human LRRC4C Partial ORF (NP_065980.1, 541 a.a. - 640 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Code produit.: 16189226
Abnova™ Human LRRC4C Partial ORF (NP_065980.1, 541 a.a. - 640 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit. p-7101618
25 μg, 25µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16189226
Marque: Abnova™ H00057689Q01.25ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
NGL1 is a specific binding partner for netrin G1 (NTNG1; MIM 608818), which is a member of the netrin family of axon guidance molecules (Lin et al., 2003 [PubMed 14595443]).[supplied by OMIM]
Sequence: AVMLVIFYKMRKQHHRQNHHAPTRTVEIINVDDEITGDTPMESHLPMPAIEHEHLNHYNSYKSPFNHTTTVNTINSIHSSVHEPLLIRMNSKDNVQETQI
Spécification
Numéro d’adhésion NP_065980.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 57689
Poids moléculaire 36.74kDa
Nom LRRC4C (Human) Recombinant Protein (Q01)
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 μg
Immunogène AVMLVIFYKMRKQHHRQNHHAPTRTVEIINVDDEITGDTPMESHLPMPAIEHEHLNHYNSYKSPFNHTTTVNTINSIHSSVHEPLLIRMNSKDNVQETQI
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène KIAA1580/NGL-1/NGL1
Nom usuel LRRC4C
Symbole de gène(s) LRRC4C
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid
Nom du produit
Abnova™ Human LRRC4C Partial ORF (NP_065980.1, 541 a.a. - 640 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >