Learn More
Abnova™ Human MAML1 Partial ORF (NP_055572, 655 a.a. - 754 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Code produit.: 16171286
Abnova™ Human MAML1 Partial ORF (NP_055572, 655 a.a. - 754 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit. p-7098259
10 μg, 10µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16171286
Marque: Abnova™ H00009794Q01.10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This protein is the human homolog of mastermind, a Drosophila protein that plays a role in the Notch signaling pathway involved in cell-fate determination. There is in vitro evidence that the human homolog forms a complex with the intracellular portion of human Notch receptors and can increase expression of a Notch-induced gene. This evidence supports its proposed function as a transcriptional co-activator in the Notch signaling pathway. [provided by RefSeq]
Sequence: AEQEKQQFQRHLTRPPPQYQDPTQGSFPQQVGQFTGSSAAVPGMNTLGPSNSSCPRVFPQAGNLMPMGPGHASVSSLPTNSGQQDRGVAQFPGSQNMPQS
Spécification
Numéro d’adhésion NP_055572
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 9794
Poids moléculaire 36.74kDa
Nom MAML1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Immunogène AEQEKQQFQRHLTRPPPQYQDPTQGSFPQQVGQFTGSSAAVPGMNTLGPSNSSCPRVFPQAGNLMPMGPGHASVSSLPTNSGQQDRGVAQFPGSQNMPQS
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène KIAA0200/Mam-1/Mam1
Nom usuel MAML1
Symbole de gène(s) MAML1
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid
Nom du produit
Abnova™ Human MAML1 Partial ORF (NP_055572, 655 a.a. - 754 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >