missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MAP3K2 Partial ORF (NP_006600, 111 a.a. - 200 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006600 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 10746 |
Poids moléculaire | 35.53kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16115652
|
Abnova™
H00010746-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16105652
|
Abnova™
H00010746-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a member of serine/threonine protein kinase family. This kinase preferentially activates other kinases involved in the MAP kinase signaling pathway. This kinase has been shown to directly phosphorylate and activate Ikappa B kinases, and thus plays a role in NF-kappa B signaling pathway. This kinase has also been found to bind and activate protein kinase C-related kinase 2, which suggests its involvement in a regulated signaling process. [provided by RefSeq]
Sequence: HMKSLKILLVINGSTQATNLEPLPSLEDLDNTVFGAERKKRLSIIGPTSRDRSSPPPGYIPDELHQVARNGSFTSINSEGEFIPESMEQMSpécification
NP_006600 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.53kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MEKK2/MEKK2B | |
MAP3K2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10746 | |
MAP3K2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
HMKSLKILLVINGSTQATNLEPLPSLEDLDNTVFGAERKKRLSIIGPTSRDRSSPPPGYIPDELHQVARNGSFTSINSEGEFIPESMEQM | |
RUO | |
MAP3K2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |