Learn More
Abnova™ Human MCSP Full-length ORF (AAH14593, 1 a.a. - 116 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH14593 |
---|---|
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 4184 |
Poids moléculaire | 38.50kDa |
Méthode de purification | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16197671
|
Abnova™
H00004184-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16107681
|
Abnova™
H00004184-P01.25UG |
25μg |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sperm mitochondria differ in morphology and subcellular localization from those of somatic cells. They are elongated, flattened, and arranged circumferentially to form a helical coiled sheath in the midpiece of the sperm flagellum. The protein encoded by this gene localizes to the capsule associated with the mitochondrial outer membranes and is thought to function in the organization and stabilization of the helical structure of the sperm's mitochondrial sheath. [provided by RefSeq]
Sequence: MCDQTKHSKCCPAKGNQCCPPQQNQCCQSKGNQCCPPKQNQCCQPKGSQCCPPKHNHCCQPKPPCCIQARCCGLETKPEVSPLNMESEPNSPQTQDKGCQTQQQPHSPQNESRPSKSpécification
AAH14593 | |
4184 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
RUO | |
Wheat Germ (in vitro) | |
wheat germ expression system |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.50kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
SMCP | |
Recombinant | |
Liquid |