missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human MECOM Partial ORF (NP_005232, 952 a.a. - 1050 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Code produit.: 16147834

Abnova™ Human MECOM Partial ORF (NP_005232, 952 a.a. - 1050 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Code produit. 16147834
10 ug, 10µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
10 ug
25 ug
Conditionnement:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16147834

Marque: Abnova™ H00002122Q01.10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: YKSGLSALDHIRHFTDSLKMRKMEDNQYSEAELSSFSTSHVPEELKQPLHRKSKSQAYAMMLSLSDKESLHSTSHSSSNVWHSMARAAAESSAIQSISH

Spécification

Numéro d’adhésion NP_005232
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 2122
Poids moléculaire 36.63kDa
Nom MECOM (Human) Recombinant Protein (Q01)
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 ug
Immunogène YKSGLSALDHIRHFTDSLKMRKMEDNQYSEAELSSFSTSHVPEELKQPLHRKSKSQAYAMMLSLSDKESLHSTSHSSSNVWHSMARAAAESSAIQSISH
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène EVI1/MDS1/PRDM3/MDS1-EVI1/AML1-EVI-1
Nom usuel MECOM
Symbole de gène(s) MECOM
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Abnova™ Human MECOM Partial ORF (NP_005232, 952 a.a. - 1050 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis