missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse ADAMTS15 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18069011
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18069011 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18069011 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF5149

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

ADAMTS15 Polyclonal specifically detects ADAMTS15 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ADAMTS15
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Numéro d’ordre du gène Q8TE58
Alias de gène A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 15, a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondintype 1 motif, 15, a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondintype 1 motif, 15, preproprotein, ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 15, ADAM-TS 15, ADAM-TS15, ADAMTS-15, EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.14, EC 3.4.24.82, metalloprotease disintegrin 15 with thrombospondin domains, MGC126403
Symboles de gène(s) ADAMTS15
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ADAMTS15 Gly18-Cys682 Accession # Q8TE58
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 170689
Spécificité du test Detects human and mouse ADAMTS15 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human ADAMTS1, L1.2, L2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, and 16 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.