missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse CCR6 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18718539
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 Tests
25 Tests
Conditionnement:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18718539 25 Tests 25 tests
18787966 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18718539 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur FAB590P025

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody has been used in 14 publications

CCR6 Monoclonal specifically detects CCR6 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CCR6
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 140706
Conjugué R-PE
Dilution Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Numéro d’ordre du gène O54689
Alias de gène BN-1, CC-CKR-6, CCR6, CCR-6, CD196, CD196 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 6, CKRL3, CKR-L3, CKR-L3G-protein coupled receptor 29, CKRL3LARC receptor, CMKBR6, CMKBR6STRL22, DRY6, GPR29, GPR29C-C CKR-6, GPRCY4, GPR-CY4, GPRCY4DRY-6, lymphocyte, 22, STRL22
Symboles de gène(s) CCR6
Espèces hôtes Rat
Immunogène RBL-1 rat basophilic leukemia cell line transfected with mouse CCR6 Met1-Met367 Accession # O54689
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 Tests
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1235
Spécificité du test Detects mouse CCR6-transfected rat RBL cells but not the parent cell line or cells transfected with mouse CCR5. Detects human CCR6 in flow cytometry.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.