missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse CLEC10A/CD301 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18062482
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18062482 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18062482 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF4888

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

CLEC10A/CD301 Polyclonal specifically detects CLEC10A/CD301 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CLEC10A/CD301
Applications Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q8IUN9
Alias de gène CD301, CD301 antigen, CD301C-type lectin domain family 10 member A, CLECSF13, CLECSF14, CLECSF14macrophage C-type lectin, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 14 (macrophage-derived), C-type lectin domain family 10, member A, C-type lectin superfamily member 14, HML2, HMLC-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 13 (macrophage-derived), Macrophage lectin 2, macrophage lectin 2 (calcium dependent), MGL
Symboles de gène(s) CLEC10A
Espèces hôtes Goat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CLEC10A/CD301 Gln61-His316 Accession # Q8IUN9
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10462
Spécificité du test Detects human CLEC10A/CD301 in direct ELISAs and Western blots and mouse CLEC10A in Western blots. In this format, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) CLEC1, rhCLEC2, and rhCLEC3B is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.