missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse Doublecortin/DCX Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18759396
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18759396 25 μg 25µg
18707516 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18759396 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF10025SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Antibody

Doublecortin specifically detects Doublecortin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Doublecortin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 8-25 μg/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Numéro d’ordre du gène O43602
Alias de gène DBCN, Doublecortex, doublecortin, Doublin, FLJ51296, Lissencephalin-X, Lis-X, LISX, X-linked (doublecortin)
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E.coli-derived recombinant human Doublecortin/DCX, Met116-Thr293, Accession # O43602
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 25 μg
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1641
Spécificité du test Detects human Doublecortin/DCX in direct ELISAs and Western blots. Detects mouse Doublecortin/DCX in immunohistochemistry.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Forme Lyophilized
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.