missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat Phospho-Ribosomal Protein S6/RPS6 (S235/S236) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18042542
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18042542 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18042542 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF3918

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Ribosomal Protein S6/RPS6 Polyclonal specifically detects Ribosomal Protein S6/RPS6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Ribosomal Protein S6/RPS6 (p Ser235, p Ser236)
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Alias de gène Phosphoprotein NP33, 40S ribosomal protein S6, pS6, ribosomal protein S6, RPS6, S6
Symboles de gène(s) RPS6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Phosphopeptide containing human, mouse and rat Ribosomal Protein S6 S235/S236 sites
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6194
Spécificité du test Detects human, mouse, and rat ribosomal protein S6 when dually phosphorylated at S235 and S236.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.