missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat SHIP2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18755698
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18755698 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18755698 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF5389SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

SHIP2/INPPL1 Polyclonal specifically detects SHIP2/INPPL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SHIP2/INPPL1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 3-15 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène O15357
Alias de gène EC 3.1.3, EC 3.1.3.n1, inositol polyphosphate phosphatase-like 1, Inositol polyphosphate phosphatase-like protein 1, INPPL1, INPPL-1, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 5-phosphatase 2, Protein 51C, SH2 domain-containing inositol phosphatase 2, SH2 domain-containing inositol-5'-phosphatase 2, SHIP-2, SHIP251C protein
Symboles de gène(s) INPPL1
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E. coli-derived recombinant human SHIP2 Ala1106-Lys1258 Accession # O15357
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3636
Spécificité du test Detects human, mouse and rat SHIP2 in Western blots.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.