Learn More
Human/Mouse/Rat Syntaxin 1A Antibody, R&D Systems™
Description
Syntaxin 1A Polyclonal specifically detects Syntaxin 1A in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry∣Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | Syntaxin 1A |
| Applications | Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.2 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL |
| Numéro d’ordre du gène | Q16623 |
| Alias de gène | Brain Syntaxin, HPC-1, Neuron-specific antigen HPC-1, p35-1, STX1A, STX1P35-1, SYN1A, syntaxin 1A (brain), syntaxin-1A |
| Symboles de gène(s) | STX1A |
| Espèces hôtes | Goat |
| Afficher plus |