missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse RIAM/APBB1IP Antibody, R&D Systems™

Code produit 18032232
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18032232 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18032232 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF7279

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

RIAM/APBB1IP Polyclonal specifically detects RIAM/APBB1IP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RIAM/APBB1IP
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Numéro d’ordre du gène Q7Z5R6
Alias de gène amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 1 interactingprotein, amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 1-interacting protein, APBB1-interacting protein 1, APBB1IP, INAG1, PREL1, PREL-1, proline rich EVH1 ligand 1, Proline-rich EVH1 ligand 1, Proline-rich protein 73, Rap1-GTP-interacting adapter molecule, Rap1-interacting adaptor molecule, RARP1, Retinoic acid-responsive proline-rich protein 1, RIAMRARP-1
Symboles de gène(s) APBB1IP
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E. coli-derived recombinant human RIAM/APBB1IP Gly2-Ser89 Accession # Q7Z5R6
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54518
Spécificité du test Detects recombinant human RIAM/APBB1IP in direct ELISAs. Detects human and mouse RIAM/APBB1IP in Western blots
Reconstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.