Learn More
Human/Mouse STAT4 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18048121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μL
Conditionnement:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18048121 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18048121 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur PAST4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
STAT4 Polyclonal specifically detects STAT4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène STAT4
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000 dilution, Immunoprecipitation 3 ug/500 ug cell lysate
Alias de gène signal transducer and activator of transcription 4, SLEB11
Symboles de gène(s) STAT4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène aa 730 - 749 of murine STAT4
Quantité 200 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6775
Spécificité du test Detects human and murine STAT4. Does not cross-react with any of the other STAT proteins.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store the unopened product at -20 to -70 degreesC. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Type de produit Antibody
Forme Serum
Gamme de produits R&D Systems
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.