missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse TREM2 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Code produit 18145641
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 Tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18145641 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18145641 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur FAB17291P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

TREM2 Monoclonal specifically detects TREM2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TREM2
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 237920
Conjugué R-PE
Dilution Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formule Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q99NH8
Alias de gène PLOSL2, TREM-2, Trem2a, Trem2b, Trem2c, TREM-2triggering receptor expressed on myeloid cells 2a, Triggering receptor expressed on monocytes 2, triggering receptor expressed on myeloid cells 2
Symboles de gène(s) TREM2
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TREM-2 extracellular domain Accession # Q99NH8
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54209
Spécificité du test Detects human and mouse TREM-2 in direct ELISAs and Western blots. Stains TREM-2 transfectants but not TREM-1 transfectants.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. Protect from light.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.