Learn More
Abnova™ Human MSLN Partial ORF (NP_005814, 464 a.a. - 563 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005814 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 10232 |
Poids moléculaire | 36.74kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16112196
|
Abnova™
H00010232-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16122196
|
Abnova™
H00010232-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
An antibody that reacts with ovarian cancers and mesotheliomas was used to isolate a cell surface antigen named mesothelin. Although the function of mesothelin is unknown, it may play a role in cellular adhesion and is present on mesothelium, mesotheliomas, and ovarian cancers. This gene encodes a preproprotein that is cleaved into two products, megakaryocyte potentiating factor and mesothelin. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: DLDTCDPRQLDVLYPKARLAFQNMNGSEYFVKIQSFLGGAPTEDLKALSQQNVSMDLATFMKLRTDAVLPLTVAEVQKLLGPHVEGLKAEERHRPVRDWISpécification
NP_005814 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CAK1/MPF/SMR | |
MSLN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10232 | |
MSLN (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DLDTCDPRQLDVLYPKARLAFQNMNGSEYFVKIQSFLGGAPTEDLKALSQQNVSMDLATFMKLRTDAVLPLTVAEVQKLLGPHVEGLKAEERHRPVRDWI | |
RUO | |
MSLN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |