missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MYT1 Partial ORF (NP_004526, 586 a.a. - 685 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Spécification
Nom | MYT1 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
---|---|
Recombinant | Yes |
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) |
Poids moléculaire | 36.63kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16151635
|
Abnova™
H00004661-Q01.25UG |
25 ug |
545.00€
25µg |
Expédition estimée: 18-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
16141635
|
Abnova™
H00004661-Q01.10UG |
10 ug |
359.00€
10µg |
Expédition estimée: 18-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Description
The protein encoded by this gene is a member of a family of neural specific, zinc finger-containing DNA-binding proteins. The protein binds to the promoter regions of proteolipid proteins of the central nervous system and plays a role in the developing nervous system. [provided by RefSeq]
Sequence: DYASFDAQVFGKRMLAPKIQTSETSPKAFQCFDYSQDAEAAHMAATAILNLSTRCWEMPENLSTKPQDLPSKSVDIEVDENGTLDLSMHKHRKRENAFPSSpécification
MYT1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Yes | |
36.63kDa |