Learn More
Human NCAM-1/CD56 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | NCAM-1/CD56 |
| Applications | Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1006435 |
| Conjugué | Alexa Fluor 488 |
| Formule | Supplied 0.2mg/mL in 1X PBS with RDF1 and 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gène | CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, NCAM1, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NCAM-1/CD56, Leu20-Pro603 and Glu636-Asn741, Accession # NP_001070150 |
| Méthode de purification | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?