Learn More
Abnova™ Human NDRG2 Full-length ORF (AAH11240.1, 1 a.a. - 360 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH11240.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 57447
Poids moléculaire 66.1kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16152683
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00057447-P02.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-06-2024
pour voir le stock disponible 
16142683
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00057447-P02.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
This gene is a member of the N-myc downregulated gene family which belongs to the alpha/beta hydrolase superfamily. The protein encoded by this gene is a cytoplasmic protein that may play a role in neurite outgrowth. This gene may be involved in glioblastoma carcinogenesis. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MAELQEVQITEEKPLLPGQTPEAAKEAELAARILLDQGQTHSVETPYVSVTFTVYGTPKPKRPAILTYHDVGLNYKSCFQPLFQFEDMQEIIQNFVRVHVDAPGMEEGAPVFPLGYQYPSLDQLADMIPCVLQYLNFSTIIGVGVGAGAYILARYALNHPDTVEGLVLINIDPNAKGWMDWAAHKLTGLTSSIPEMILGHLFSQEELSGNSELIQKYRNIITHAPNLDNIELYWNSYNNRRDLNFERGGDITLRCPVMLVVECNSKLDPTQTSFLKMADSGGQPQLTQPGKLTEAFKYFLQGMGYMASSCMTRLSRSRTASLTSAASVDGNRSRSRTLSQSSESGTLSSGPPGHTMEVSC
Spécification
Spécification
AAH11240.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
66.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAELQEVQITEEKPLLPGQTPEAAKEAELAARILLDQGQTHSVETPYVSVTFTVYGTPKPKRPAILTYHDVGLNYKSCFQPLFQFEDMQEIIQNFVRVHVDAPGMEEGAPVFPLGYQYPSLDQLADMIPCVLQYLNFSTIIGVGVGAGAYILARYALNHPDTVEGLVLINIDPNAKGWMDWAAHKLTGLTSSIPEMILGHLFSQEELSGNSELIQKYRNIITHAPNLDNIELYWNSYNNRRDLNFERGGDITLRCPVMLVVECNSKLDPTQTSFLKMADSGGQPQLTQPGKLTEAFKYFLQGMGYMASSCMTRLSRSRTASLTSAASVDGNRSRSRTLSQSSESGTLSSGPPGHTMEVSC
RUO
NDRG2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
57447
NDRG2 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp781G1938/FLJ25522/KIAA1248/SYLD
NDRG2
Recombinant
wheat germ expression system