missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Neuroligin 4X/NLGN4X Antibody, R&D Systems™

Code produit 18023322
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18023322 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18023322 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF5158

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

Produced in sheep immunized with purified, E. coli-derived, recombinant human Neuroligin 4 extracellular domain (rhNLGN4; R&D Systems, Catalog # 5158-NL). Human NLGN4 specific IgG was purified by human NLGN4 affinity chromatography.

Neuroligin 4X/NLGN4X Polyclonal specifically detects Neuroligin 4X/NLGN4X in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Neuroligin 4X/NLGN4X
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Numéro d’ordre du gène Q8N0W4
Alias de gène ASPGX2, AUTSX2, HLNX, HNL4X, HNLX, KIAA1260AUTSX2, MGC22376, neuroligin 4, X-linked, NL4, NLGN, NLGN4, NLGN4neuroligin 4, NLGN4X, X-linked
Symboles de gène(s) NLGN4X
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E. coli-derived recombinant human Neuroligin 4/NLGN4 Met618-Thr673 Accession # Q8N0W4
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57502
Spécificité du test Detects human Neuroligin 4/NLGN4 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) NLGN3 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.