Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA PAI-1 platine pour humain eBioscience™
Pour la détection quantitative de PAI-1 humain.
Marke: Invitrogen™ BMS2033TEN
Code nomenclature Nacres: NA.84
Additional Details : Poids : 0.10000kg
Includes: Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre le PAI-1 humain
Anticorps polyclonal anti-PAI-1 humain conjugué à la biotine
Streptavidine-HRP
Étalon de PAI-1 humain lyophilisé, 10 000 pg/ml après reconstitution
Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
Colorant bleu
Colorant vert
Colorant rouge
Films adhésifs
Beschreibung
Le test ELISA de l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène 1 humain (PAI-1 hu) quantifie le PAI-1 humain dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement le PAI-1 humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour PAI-1 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.Spezifikation
P05121 | |
29,0 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
PAI,PAI-1,PAI1,PLANH1 | |
4.7% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
3 h 10 min |
78-5,000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
5054 | |
5% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl | |
Inhibiteur de peptidase de sérine, PAI-E, PLANH1 | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche