missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PDGF-D Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18726567
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18726567 25 μg 25µg
18050642 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18726567 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF1159SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

PDGF-D/SCDGFB Polyclonal specifically detects PDGF-D/SCDGFB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PDGF-D/SCDGFB
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q9GZP0
Alias de gène IEGFMSTP036, Iris-expressed growth factor, PDGFD, PDGF-D, platelet derived growth factor D, SCDGF-BMGC26867, SCDGFBplatelet-derived growth factor D, spinal cord derived growth factor B, Spinal cord-derived growth factor B, spinal cord-derived growth factor-B
Symboles de gène(s) PDGFD
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human PDGF-D Asp253-Arg370 Accession # Q9GZP0
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80310
Spécificité du test Detects human PDGF-D in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) PDGF-AA, rhPDGF-AB and rhPDGF-BB is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.