missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Phospho-HGFR/c-MET (Y1003) Antibody, R&D Systems™

Code produit 18060912
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18060912 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18060912 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF4059

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

HGFR/c-MET Polyclonal specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HGFR/c-MET (p tyr1003)
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Alias de gène AUTS9, c-Met, cMET, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF R, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, MET, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met
Symboles de gène(s) MET
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Phosphopeptide containing human HGF R Y1003 site
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4233
Spécificité du test Detects human and mouse HGF R/c-MET when phosphorylated at Y1003.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.