missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Phospho-RelA/NFkB p65 (S536) Antibody, R&D Systems™

Description
RelA/NFkB p65 Monoclonal specifically detects RelA/NFkB p65 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
Spécification
Spécification
| Antigène | RelA/NFkB p65 (p ser536) |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 817403 |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 2 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Alias de gène | MGC131774, nf kb p65, NFkB p65, NF-kB p65, NFKB3, NFKB3v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear factor ofkappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3transcription factor p65, p65, p65RelA, RelA, rela p65, v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A, nuclear factor of kappalight polypeptide gene enhancer in B-cells 3, p65 |
| Symboles de gène(s) | RELA |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?