missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Phospho-VEGFR2/KDR/Flk-1 (Y1214) Antibody, R&D Systems™

Code produit 18030012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18030012 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18030012 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF1766
Faites le plein et économisez cet été
Utilisez le code promo 27950
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

VEGFR2/KDR/Flk-1 (p tyr1214) Polyclonal specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 (p tyr1214) in Hamster∣Human samples. It is validated for Immunocytochemistry∣TaqMan Protein Assay∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène VEGFR2/KDR/Flk-1 (p tyr1214)
Applications Immunocytochemistry, Protein Assay, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.5 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
Alias de gène CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, Flk1, Flk-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, KDR, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), KRD1, Ly73, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGF R2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2
Symboles de gène(s) KDR
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Phosphopeptide containing human VEGFR2/KDR/Flk-1 Y1214 site
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3791
Spécificité du test Detects human VEGFR2/KDR/Flk-1 in Western blots when phosphorylated at Y1214.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Hamster, Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.