missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PIK3R4 Partial ORF (NP_055417, 1259 a.a. - 1358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_055417 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 30849 |
Poids moléculaire | 36.74kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
16116346
|
Abnova™
H00030849-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16106346
|
Abnova™
H00030849-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sequence: AGSDMKIRFWDLAYPERSYVVAGSTSSPSVSYYRKIIEGTEVVQEIQNKQKVGPSDDTPRRGPESLPVGHHDIITDVATFQTTQGFIVTASRDGIVKVWKSpecifications
NP_055417 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC102700/VPS15/p150 | |
PIK3R4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
30849 | |
PIK3R4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AGSDMKIRFWDLAYPERSYVVAGSTSSPSVSYYRKIIEGTEVVQEIQNKQKVGPSDDTPRRGPESLPVGHHDIITDVATFQTTQGFIVTASRDGIVKVWK | |
RUO | |
PIK3R4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |