missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18000002
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18000002 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18000002 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF5106

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Polyclonal specifically detects PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Numéro d’ordre du gène AAH38452
Alias de gène 2-acetyl-1-alkylglycerophosphocholine esterase, EC 3.1.1, EC 3.1.1.47,1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholine esterase, Group-VIIA phospholipase A2, gVIIA-PLA2, LDL-associated phospholipase A2, LDL-PLA(2), LDL-PLA2, lipoprotein-associated phospholipase A2, LpPLA2, LP-PLA2, PAF acetylhydrolase, PAF-AH, PAFAHPAF 2-acylhydrolase, phospholipase A2, group VII (platelet-activating factor acetylhydrolase, plasma), platelet-activating factor acetylhydrolase
Symboles de gène(s) PLA2G7
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Met33-Asn441 Accession # AAH38452
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7941
Spécificité du test Detects human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) PLA2G-2A, recombinant mouse PLA2G-2A, and rhPLA2G-1B is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.