Learn More
Abnova™ Human PODN Partial ORF (NP_714914.2, 541 a.a. - 644 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Code produit.: 16161737
Abnova™ Human PODN Partial ORF (NP_714914.2, 541 a.a. - 644 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit. p-7103245
25 μg, 25µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16161737
Marque: Abnova™ H00127435Q01.25ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GPRAWVDLAHLQLLDIAGNQLTEIPEGLPESLEYLYLQNNKISAVPANAFDSTPNLKGIFLRFNKLAVGSVVDSAFRRLKHLQVLDIEGNLEFGDISKDRGRLG
Spécification
Numéro d’adhésion NP_714914.2
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 127435
Poids moléculaire 37.18kDa
Nom PODN (Human) Recombinant Protein (Q01)
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 μg
Immunogène GPRAWVDLAHLQLLDIAGNQLTEIPEGLPESLEYLYLQNNKISAVPANAFDSTPNLKGIFLRFNKLAVGSVVDSAFRRLKHLQVLDIEGNLEFGDISKDRGRLG
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène MGC24995/PCAN/SLRR5A
Nom usuel PODN
Symbole de gène(s) PODN
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid
Nom du produit
Abnova™ Human PODN Partial ORF (NP_714914.2, 541 a.a. - 644 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >