Learn More
Abnova™ Human POFUT1 Partial ORF (NP_758436, 85 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_758436 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 23509 |
Poids moléculaire | 37.84kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16117392
|
Abnova™
H00023509-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16107392
|
Abnova™
H00023509-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the glycosyltransferase O-Fuc family. This enzyme adds O-fucose through an O-glycosidic linkage to conserved serine or threonine residues in the epidermal growth factor-like repeats of a number of cell surface and secreted proteins. O-fucose glycans are involved in ligand-induced receptor signaling. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: VSYQKYFKLEPLQAYHRVISLEDFMEKLAPTHWPPEKRVAYCFEVAAQRSPDKKTCPMKEGNPFGPFWDQFHVSFNKSELFTGISFSASYREQWSQRRENHSCVTLLFPRSpécification
NP_758436 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FUT12/KIAA0180/MGC2482/O-FUT/O-Fuc-T/O-FucT-1 | |
POFUT1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23509 | |
POFUT1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VSYQKYFKLEPLQAYHRVISLEDFMEKLAPTHWPPEKRVAYCFEVAAQRSPDKKTCPMKEGNPFGPFWDQFHVSFNKSELFTGISFSASYREQWSQRRENHSCVTLLFPR | |
RUO | |
POFUT1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |