Learn More
Abnova™ Human PTTG1IP Full-length ORF (AAH20983, 1 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH20983 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 754 |
Poids moléculaire | 45.54kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16152461
|
Abnova™
H00000754-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16162461
|
Abnova™
H00000754-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The encoded protein, which directly binds to pituitary tumor-transforming gene 1 protein (PTTG1), facilitates the nuclear translocation of PTTG1 and potentiates the transcriptional activation of basic fibroblast growth factor by PTTG1. The gene product localizes to both the cytoplasm and nucleus. Its NLS is required for its own nuclear localization, the nuclear localization of PTTG1, and its interaction with PTTG1. [provided by RefSeq]
Sequence: MAPGVARGPTPYWRLRLGGAALLLLLIPVAAAQEPPGAACSQNTNKTCEECLKNVSCLWCNTNKACLDYPVTSVLPPASLCKLSSARWGVCWVNFEALIITMSVVGGTLLLGIAICCCCCCRRKRSRKPDRSEEKAMREREERRIRQEERRAEMKTRHDEIRKKYGLFKEENPYARFENNSpécification
AAH20983 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
45.54kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAPGVARGPTPYWRLRLGGAALLLLLIPVAAAQEPPGAACSQNTNKTCEECLKNVSCLWCNTNKACLDYPVTSVLPPASLCKLSSARWGVCWVNFEALIITMSVVGGTLLLGIAICCCCCCRRKRSRKPDRSEEKAMREREERRIRQEERRAEMKTRHDEIRKKYGLFKEENPYARFENN | |
RUO | |
PTTG1IP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
754 | |
PTTG1IP (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C21orf1/C21orf3/PBF | |
PTTG1IP | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |