missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Rat/Hamster ACE-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18139010
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18139010 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18139010 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB9331

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

ACE-2 Monoclonal specifically detects ACE-2 in Human, Rat, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ACE-2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 171608
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q9BYF1
Alias de gène ACE2, ACEH, ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Symboles de gène(s) ACE2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ACE-2 Gln18-Ser740 (predicted) Accession # Q9BYF1
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 59272
Spécificité du test Detects recombinant human ACE-2 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human ACE-1 or recombinant mouse ACE-1 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human, Rat, Hamster
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.