Learn More
Abnova™ Human SEC63 Partial ORF (NP_009145.1, 631 a.a. - 728 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_009145.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 11231 |
Poids moléculaire | 36.52kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16133946
|
Abnova™
H00011231-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16123946
|
Abnova™
H00011231-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The Sec61 complex is the central component of the protein translocation apparatus of the endoplasmic reticulum (ER) membrane. The protein encoded by this gene and SEC62 protein are found to be associated with ribosome-free SEC61 complex. It is speculated that Sec61-Sec62-Sec63 may perform post-translational protein translocation into the ER. The Sec61-Sec62-Sec63 complex might also perform the backward transport of ER proteins that are subject to the ubiquitin-proteasome-dependent degradation pathway. The encoded protein is an integral membrane protein located in the rough ER. [provided by RefSeq]
Sequence: KSKITHPVYSLYFPEEKQEWWWLYIADRKEQTLISMPYHVCTLKDTEEVELKFPAPGKPGNYQYTVFLRSDSYMGLDQIKPLKLEVHEAKPVPENHPQSpécification
NP_009145.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ERdj2/PRO2507/SEC63L | |
SEC63 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
11231 | |
SEC63 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KSKITHPVYSLYFPEEKQEWWWLYIADRKEQTLISMPYHVCTLKDTEEVELKFPAPGKPGNYQYTVFLRSDSYMGLDQIKPLKLEVHEAKPVPENHPQ | |
RUO | |
SEC63 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |