missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Semaphorin 3A Antibody, R&D Systems™

Code produit 18179550
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18179550 100 μg 100µg
18755068 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18179550 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB1250

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

Semaphorin 3A Monoclonal specifically detects Semaphorin 3A in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Semaphorin 3A
Applications Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 215803
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q14563
Alias de gène (semaphorin) 3A, coll-1, collapsin 1, Hsema-I, Hsema-III, MGC133243, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema III, SEMA1, Sema3A, SEMAD, SEMAIII, SEMAL, semaphorin D, Semaphorin III, semaphorin L, semaphorin-3A, SemD
Symboles de gène(s) SEMA3A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Semaphorin 3A Lys26-Val771 (Arg555Ala, Arg552Ala) Accession # Q14563
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10371
Spécificité du test Detects human Semaphorin 3A in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human Semaphorin 3B, 3E, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, recombinant mouse Semaphorin 3C, or 3F is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.