Learn More
Abnova™ Human SGIP1 Full-length ORF (AAH40516.1, 1 a.a. - 859 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH40516.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 84251 |
Poids moléculaire | 119.1kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16135733
|
Abnova™
H00084251-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16125733
|
Abnova™
H00084251-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SGIP1 functions as an endocytic protein that affects signaling by receptors in neuronal systems involved in energy homeostasis via its interaction with endophilins (see SH3GL3; MIM 603362) (Trevaskis et al., 2005 [PubMed 15919751] and Uezu et al., 2007 [PubMed 17626015]).[supplied by OMIM]
Sequence: MMEGLKKRTRKAFGIRKKEKDTDSTGSPDRDGIQGKKKTQKTQLLLTSFFWLRALSLTLSQKKSNGAPNGFYAEIDWERYNSPELDEEGYSIRPEEPGSTKGKHFYSSSESEEEEESHKKFNIKIKPLQSKDILKNAATVDELKASIGNIALSPSPVRKSPRRSQGAIKRNLSSEEVARPRRSTPTPELISKKPPDDTTALAPLFGPPLESAFDEQKTEVLLDQPEIWGSGQPINPSMESPKLTRPFPTGTPPPLPPKNVPATPPRTGSPLTIGPGNDQSATEVKIEKLPSINDLDSIFGPVLSPKSVAVNAEEKWVHFSDTSPEHVTPELTPREKVVSPPATPDNPADSPAPGPLGPPGPTGPPGPPGPPRNVLSPLNLEEVQKKVAEQTFIKDDYLETISSPKDFGLGQRATPPPPPPPTYRTVVSSPGPGSGPGPGTTSDGKTEAQRYQVICPSLQAGGNELDSYSGASSPARPATPLVPCRSTTPPPPPPRPPSRPKLPPGKPGVGDVSRPFSPPIHSSSPPPIAPLARAESTSSISSTNSLSAATTPTVENEQPSLVWFDRGKFYLTFEGSSRGPSPLTMGAQDTLPVAAAFTETVNAYFEGADPSKCIVKITGEMVLSFPAGITRHFANNPSPAALTFRVINFSRLEHVLPNPQLLCCDNTQNDANTKEFWVNMPNLMTHLKKVSEQKPQATYYNVDMLKYQVSAQGIQSTPLNLAVNWRCEPSSTDLRIDYKYNTDAMTTAVALNNVQFLVPIDGGVTKLQAVLPPAVWNAEQQRILWKIPDISQKSENGGVGSLLARFQLSEGPSKPSPLVVQFTSEGSTLSGCDIELVGAGYRFSLIKKRFAAGKYLADNSpécification
AAH40516.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
119.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MMEGLKKRTRKAFGIRKKEKDTDSTGSPDRDGIQGKKKTQKTQLLLTSFFWLRALSLTLSQKKSNGAPNGFYAEIDWERYNSPELDEEGYSIRPEEPGSTKGKHFYSSSESEEEEESHKKFNIKIKPLQSKDILKNAATVDELKASIGNIALSPSPVRKSPRRSQGAIKRNLSSEEVARPRRSTPTPELISKKPPDDTTALAPLFGPPLESAFDEQKTEVLLDQPEIWGSGQPINPSMESPKLTRPFPTGTPPPLPPKNVPATPPRTGSPLTIGPGNDQSATEVKIEKLPSINDLDSIFGPVLSPKSVAVNAEEKWVHFSDTSPEHVTPELTPREKVVSPPATPDNPADSPAPGPLGPPGPTGPPGPPGPPRNVLSPLNLEEVQKKVAEQTFIKDDYLETISSPKDFGLGQRATPPPPPPPTYRTVVSSPGPGSGPGPGTTSDGKTEAQRYQVICPSLQAGGNELDSYSGASSPARPATPLVPCRSTTPPPPPPRPPSRPKLPPGKPGVGDVSRPFSPPIHSSSPPPIAPLARAESTSSISSTNSLSAATTPTVENEQPSLVWFDRGKFYLTFEGSSRGPSPLTMGAQDTLPVAAAFTETVNAYFEGADPSKCIVKITGEMVLSFPAGITRHFANNPSPAALTFRVINFSRLEHVLPNPQLLCCDNTQNDANTKEFWVNMPNLMTHLKKVSEQKPQATYYNVDMLKYQVSAQGIQSTPLNLAVNWRCEPSSTDLRIDYKYNTDAMTTAVALNNVQFLVPIDGGVTKLQAVLPPAVWNAEQQRILWKIPDISQKSENGGVGSLLARFQLSEGPSKPSPLVVQFTSEGSTLSGCDIELVGAGYRFSLIKKRFAAGKYLADN | |
RUO | |
SGIP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
84251 | |
SGIP1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686A16142/DKFZp761D221/FLJ33378/FLJ43054 | |
SGIP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |