missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human SIRP beta 1/CD172b Antibody, R&D Systems™

Description
SIRP beta 1/CD172b Monoclonal specifically detects SIRP beta 1/CD172b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Spécification
Spécification
| Antigène | SIRP beta 1/CD172b |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 308908 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS. |
| Numéro d’ordre du gène | O00241.4 |
| Alias de gène | CD172 antigen-like family member B, CD172b, CD172b antigen, DKFZp686A05192, FLJ26614, signal-regulatory protein beta 1, signal-regulatory protein beta-1, SIRPB1, SIRP-BETA-1, SIRP-beta-1 isoform 3 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?