Learn More
Abnova™ Human SLC22A3 Partial ORF (NP_068812, 90 a.a. - 155 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_068812 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 6581 |
Poids moléculaire | 33kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16135455
|
Abnova™
H00006581-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16125455
|
Abnova™
H00006581-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Polyspecific organic cation transporters in the liver, kidney, intestine, and other organs are critical for elimination of many endogenous small organic cations as well as a wide array of drugs and environmental toxins. This gene is one of three similar cation transporter genes located in a cluster on chromosome 6. The encoded protein contains twelve putative transmembrane domains and is a plasma integral membrane protein. [provided by RefSeq]
Sequence: CQRYLLEAANDSASATSALSCADPLAAFPNRSAPLVPCRGGWRYAQAHSTIVSEFDLVCVNAWMLDSpécification
NP_068812 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
EMT/EMTH/OCT3 | |
SLC22A3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6581 | |
SLC22A3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
CQRYLLEAANDSASATSALSCADPLAAFPNRSAPLVPCRGGWRYAQAHSTIVSEFDLVCVNAWMLD | |
RUO | |
SLC22A3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |