missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SMAD3 Partial ORF (NP_005893, 147 a.a. - 270 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005893 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 4088 |
Poids moléculaire | 39.27kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16107531
|
Abnova™
H00004088-Q03.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16197521
|
Abnova™
H00004088-Q03.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene belongs to the SMAD, a family of proteins similar to the gene products of the Drosophila gene 'mothers against decapentaplegic' (Mad) and the C. elegans gene Sma. SMAD proteins are signal transducers and transcriptional modulators that mediate multiple signaling pathways. This protein functions as a transcriptional modulator activated by transforming growth factor-beta and is thought to play a role in the regulation of carcinogenesis. [provided by RefSeq]
Sequence: PAEFPPLDDYSHSIPENTNFPAGIEPQSNIPETPPPGYLSEDGETSDHQMNHSMDAGSPNLSPNPMSPAHNNLDLQPVTYCEPAFWCSISYYELNQRVGETFHASQPSMTVDGFTDPSNSERFCSpécification
NP_005893 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
39.27kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp586N0721/DKFZp686J10186/HSPC193/HsT17436/JV15-2/MADH3/MGC60396 | |
SMAD3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4088 | |
SMAD3 (Human) Recombinant Protein (Q03) | |
PAEFPPLDDYSHSIPENTNFPAGIEPQSNIPETPPPGYLSEDGETSDHQMNHSMDAGSPNLSPNPMSPAHNNLDLQPVTYCEPAFWCSISYYELNQRVGETFHASQPSMTVDGFTDPSNSERFC | |
RUO | |
SMAD3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |